48879
ASTM® D3710 Quantitative Calibration Mix
certified reference material, (conc. varied, Neat)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D3710
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 6 × 1 mL
Concentrazione
(conc. varied, Neat)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Central nervous system,Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-70.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-56.67 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?