48647
Anthracene solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.