48572
Toluene
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?