48527
trans-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
5.16 psi ( 20 °C)
Limite di esplosione
12.8 %
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
48 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?