48518
2,4,6-Trichlorophenol
analytical standard, ampule of 5000 mg
About This Item
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 76.5 °C)
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
246 °C (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?