Documenti fondamentali
47570-U
Supelco
all-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Sinonimo/i:
Fame 22:6n-3, Methyl DHA, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Stato
liquid
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)