442666
Butyl acetate
ampule of 100 mg
About This Item
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Confezionamento
ampule of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
124-126 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)