Key Documents
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
glass body
Misura ago
(n/a)
Caratteristiche
PTFE-tipped plungers
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80020
Lungh. ago
n/a
Volume
25 μL
Compatibilità
for use with Waters
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)