28882-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.08 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32119290
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D6526
Parametri
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.08 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
Lungh. × D.I.
15 m × 0.10 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Tipo di colonna
capillary highly polar
Descrizione generale
Application: World′s first commercially available ionic liquid GC column. Serves as the benchmark of 100 on our GC column polarity scale. Selectivity almost identical to TCEP phase. Higher maximum temperature than TCEP columns (230 ºC compared to 140 ºC). Great choice for analysis of neutral and polarizable (contain double and/or triple C-C bonds) analytes. Launched in 2008.
USP Code: None
Phase:
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.