2878405-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Split/Splitless FocusLiner™ for 17A with SP-17, with taper (wool packed)
Caratteristiche
Split/Splitless FocusLiner™, Tapered, packed with Quartz wool
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilità
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Descrizione generale
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)