Documenti fondamentali
24696-U
Supelco
Battery for model 1064 air sampler
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with 1064 air sampler
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)