Documenti
24440-U
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.47 mm, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26 ga
Descrizione
10R-HP-0.47
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 037715
Lungh. × D.E. ago
42 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with SGE 10R-HP-0.47
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)