Documenti fondamentali
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica column
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Tipo di colonna
capillary non-polar
Compatibilità
for use with Agilent Intuvo GC
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)