Documenti
22327
Supelco
Stainless Steel Screening
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
An alternative to the use of wool plugs to hold packing material inside columns. Includes a single 2 in. x 2 in. (5 cm x 5 cm) sheet of 10 μm pore size material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)