21240-U
Fase stazionaria per GC
phase OV-210, bottle of 25 g
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for USP G6
Confezionamento
bottle of 25 g
Parametri
0-275 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
OV-210 phase
Solubilità
acetone: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)