Documenti fondamentali
13993-U
Supelco
Packed GC Column Set
suitable for 2261 per GPA (3-column set)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
agenzia
suitable for GPA 2261 (3-column set)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
This column set is specifically designed for a specific column switching application. Column manufacturing procedurs have been optimized resulting in column sets that provide highly reproducible analyses.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 101-104 (1997)
Capillary and packed-column gas chromatography of gasoline hydrocarbons and EDB.
Bruell CJ and Hoag GE.
Science, 5-7 (1984)
Protocolli
Packed columns for natural gas BTU determination as per GPA and ASTM methods, ensuring accurate measurements in gas processing.
Chromatograms
suitable for GC