13987-U
Packed GC Column Set
suitable for 2177 per GPA (3-column set)
About This Item
agenzia
suitable for GPA 2177 (3-column set)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)