Documenti fondamentali
13660
Supelco
Silica without Fluorescence
Grade 653XWP
About This Item
Numero MDL:
ID PubChem:
Grado
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
Confezionamento
jar of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Davisil® 653XWP
Dimensione particelle
230-400 mesh
35-70 μm
Dimensione pori
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)