ZRB2714
Anti-TrkB Antibody, clone 3E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
BDNF/NT-3 growth factors receptor;EC:2.7.10.1;GP145-TrkB;Trk-B;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2;TrkB tyrosine kinase;Tropomyosin-related kinase B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E18, recombinant monoclonal
Descrizione
3E18 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 93.45 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTRK2(4915)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TrkB peptide a KD of 1.6 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions of this antibody detected recombinant human TrkB.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)