ZRB2198
Anti-DEPDC5 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
GATOR complex protein DEPDC5;DEP domain-containing protein 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G17, recombinant monoclonal
Descrizione
1G17 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 181.26 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, porcine, monkey, mouse, bovine, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEPDC5(9681)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected DEPDC5 in K562 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected DEPDC5 in K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DEPDC5 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DEPDC5 peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)