Z720836
Nunclon® Δ Multidishes
24 wells, flat bottom
Sinonimo/i:
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 85 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 142485
Volume massimo
1 mL
Misura
24 wells
Area superficiale
1.9 cm2
Volume massimo del pozzetto
1 μm
Volume d’esercizio
1 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface