Z659363
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 5 for use with HD 2200 homogenizer
Sinonimo/i:
sonication vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 481
Disponibilità
available only in EU
Volume × D.I. × alt.
80 mL × 35 mm × 95 mm
Descrizione generale
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Caratteristiche e vantaggi
- Simultaneous sound and cooling
- Optimal process observation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)