Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 2405-01
Parameter:
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
Feature:
CE compliant, cooling, refrigerated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiAC/DC input
100 - 127 V AC
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
manufacturer/tradename
Hettich 2405-01
parameter
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
weight
28 kg (61.75 lb)
General description
Note: The MIKRO 200 microliter centrifuges are not only fast, but the MIKRO 200R refrigerates quickly: down to + 4°C in 10-15 minutes with the Fast Cool function. Highly reliable refrigeration ensures that even thermosensitive samples are centrifuged gently. Rotors sold separately.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
- Standard micro centrifuge
- Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
- Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
- Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
- Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
- Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
- CE Compliant
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?