Z637505
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 30 mm, stem O.D. × L 2 mm × 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Produttore/marchio commerciale
BRAND 147000
D.E. stelo × lungh.
2 mm × 25 mm
Diametro sommità
30 mm
Altre note
BR147000 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)