Documenti fondamentali
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetamide, 2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)-, ICI D7114
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N2O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
Azioni biochim/fisiol
ZD 7114 is a selective β3 adrenergic receptor agonist. β3 adrenoceptors are expressed in adipose tissue and smooth muscle.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.