Vai a
Z371017
Dialysis tubing closures
red, size 110 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
152,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123102
Material:
red
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
red
technique(s)
dialysis: suitable
size
110 mm
General description
Clamping closures gently lock over dialysis tubing, providing a leakproof seal without knots. Can be used with cellulose ester, regenerated cellulose, and PVDF dialysis membranes. Made entirely of Nylon 66, closures have an operating temperature range of 0-90°C, and can be sterilized with ethylene oxide, γ-irradiation, ethanol, or formalin.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z371025Z371092Z371165
description
red, size 110 mm
description
red, size 150 mm
description
blue, size 50 mm
description
black, size 70 mm
material
red
material
red
material
blue
material
black
size
110 mm
size
150 mm
size
50 mm
size
70 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing closures
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)