Documenti fondamentali
Z329975
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Giunto
Joints threaded neck (GL25)
Descrizione
dropper nozzle caps available
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 50
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129448
Capacità
250 mL
diam. × alt.
59 mm × 140 mm
Descrizione generale
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Altre note
BR129448 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)