Documenti fondamentali
Z326291
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.09 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck12/21
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.09 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Altre note
BR36748 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)