Documenti
Z1501
Sigma-Aldrich
Zinc Granular, −30 + 100 mesh
ACS reagent, passes test for determination of arsenic (As), ≥99.8%
Sinonimo/i:
Zinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
≥99.8%
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Compatibilità
passes test for determination of arsenic (As)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3