Vai a
WS128
Wright Stain, Modified
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Il prodotto WS128 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Other Notes
Wright stain, 0.3%, buffered at pH 6.8 in methanol. Contains stabilizers and surfactant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How long are stain buffer mixes stable on the Midas 3 stainer? Will the stain buffer mixes need to be changed daily or weekly?
    1 risposta
    1. Once the stain buffer mix has been prepared, its stability varies based on the specific formulation. Some stain configurations remain stable for only 3 or 4 hours, especially those with a higher percentage of stain, while others may be stable for longer periods.