WH0170691M1
Monoclonal Anti-ADAMTS17 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 17, Anti-FLJ32769
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAMTS17(170691)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DGDWSPWGAWSMCSRTCGTGARFRQRKCDNPPPGPGGTHCPGASVEHAVCENLPCPKGLPSFRDQQCQAHDRLSPKKKGLLTAVVVDDKPCELYCSPLGKESPLLVAD
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)