WH0089765M1
Monoclonal Anti-TSGA2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC126568, Anti-TSA2, Anti-testis specific A2 homolog (mouse)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RSPH1(89765)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
EELVTVVPKWKATQITELALWTPTLPKKPTSTDGPGQDAPGAESAGEPGEEAQALLEGFEGEMDMRPGDEDADVLREESREYDQEEFRYDMDEGNINSEEEETRQSDLQD