Documenti
WH0084733M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBX2 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDCA6, Anti-M33, Anti-MGC10561, Anti-chromobox homolog 2 (Pc class homolog, Drosophila)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX2(84733)
Immunogeno
CBX2 (NP_116036, 66 a.a. ~ 165 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EVQNRKRGKRPRGRPRKLTAMSSCSRRSKLKVGGCAGYADPTSQHPLGVGGRQREGLGPSGRGWHFCQQSVPLLGKQEPPFFLSLSFCCQGPQPAESSSP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato