WH0083881M2
Monoclonal Anti-MIXL1 antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC138179, Anti-MILD1, Anti-MIXL, Anti-Mix1 homeobox-like 1 (Xenopus laevis)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MIXL1(83881)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QRRKRTSFSAEQLQLLELVFRRTRYPDIHLRERLAALTLLPESRIQVWFQNRRAKSRRQSGKSFQPLARPEIILNHCAPGTETKCLKPQLPLEVDVNCLP
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)