WH0083552M1
Monoclonal Anti-MFRP antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ30570, Anti-NNO2, Anti-membrane frizzled-related protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFRP(83552)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NTTAFPNIWVGMITQEEVVEVLSGYKSLTSLPCYQHFRRLLCGLLVPRCTPLGSVLPPCRSVCQEAEHQCQSGLALLGTPWPFNCNRLPEAADLEACAQP
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)