WH0079923M1
Monoclonal Anti-NANOG antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Nanog homeobox
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
Immunogeno
Sequence
TRTVFSSTQLCVLNDRFQRQKYLSLQQMQELSNILNLSYKQVKTWFQNQRMKSKRWQKNNWPKNSNGVTQKASAPTYPSLYSSYHQGCLVNPTGNLPM
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)