Documenti fondamentali
WH0079005M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCNM1 antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC3180, Anti-sodium channel modifier 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCNM1(79005)
Immunogeno
SCNM1 (AAH00264, 1 a.a. ~ 230 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFKREGDDWSQLNVLKKRRVGDLLASYIPEDEALMLRDGRFACAICPHRPVLDTLAMLTAHRAGKKHLSSLQLFYGKKQPGKERKQNPKHQNELRREETKAEAPLLTQTRLITQSALHRAPHYNSCCRRKYRPEAPGPSVSLSPMPPSEVKLQSGKISREPEPAAGPQAEESATVSAPAPMSPTRRRALDHYLTLRSSGWIPDGRGRWVKDENVEFDSDEEEPPDLPLD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)