WH0065991M5
Monoclonal Anti-FUNDC2 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DC44, Anti-FLJ33773, Anti-FUN14 domain containing 2, Anti-HCBP6, Anti-HCC3, Anti-MGC131676, Anti-MGC2495, Anti-PD03104
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUNDC2(65991)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
METSAPRAGSQVVATTARHSAAYRADPLRVSSRDKLTEMAASSQGNFEGNFESLDLAEFAKKQPWWRKLFGQESGPSAEKYSVATQLFIGGVTGWCTGFI