WH0055907M1
Monoclonal Anti-CMAS antibody produced in mouse
clone 5A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CMAS(55907)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGYDSVFSVVRRHQFRWSEIQKGVREVTEPLNLNPAKRPRRQDWDGELYENGSFYFAKRHLIEMGYLQGGKMAYYEMRAEHSVDIDVDIDWPIAEQRVLR
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.