WH0051136M1
Monoclonal Anti-LOC51136 antibody produced in mouse
clone 4H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC111090, Anti-PTD016 protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNFT1(51136)
Immunogeno
Sequence
MQANRSQLHSPPGTGSSEDASTPQCVHTRLTGEGSCPHSGDVHIQINSIPKECAENASSRNIRSGVHSCAHGCVHSRLRGHSHSEARLTDDTAAESGDHG