WH0025819M1
Monoclonal Anti-CCRN4L antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae), Anti-CCR4L, Anti-MGC4120817, Anti-MGC78549, Anti-NOC
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCRN4L(25819)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VCSMGTGTSRLYSALAKTLNSSAASQHPEYLVSPDPEHLEPIDPKELLEECRAVLHTRPPRFQRDFVDLRTDCPSTHPPIRVMQWNILA