WH0023208M3
Monoclonal Anti-SYT11 antibody produced in mouse
clone 4E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp781D015, Anti-KIAA0080, Anti-MGC10881, Anti-MGC17226, Anti-Synaptotagmin XI
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT11(23208)
Immunogeno
Sequence
GPGREGGRRNLLVDAAEAGLLSRDKDPRGPSSGSCIDQLPIKMDYGEELRSPITSL