WH0011267M1
Monoclonal Anti-SNF8 antibody produced in mouse
clone 6B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EAP30 subunit of ELL complex
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNF8(11267)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ERGTVLAEDQLAQMSKQLDMFKTNLEEFASKHKQEIRKNPEFRVQFQDMCATIGVDPLASGKGFWSEMLGVGDFYYELGVQIIEVCLALKHRNGGLITLE
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)