WH0011218M1
Monoclonal Anti-DDX20 antibody produced in mouse
clone 5H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, Anti-DKFZp434H052, Anti-DP103, Anti-GEMIN3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX20(11218)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGASQRAKQSRRNLPRRSSFRLQTEAQEDDWYDCHREIRLSFSDTYQDYEEYWRAYYRAWQEYYAAASHSYYWNAQRHPSWMAAYHMNTIYLQEMMHSNQ