Documenti
WH0010765M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JARID1B antibody produced in mouse
clone 1G10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), Anti-PLU-1, Anti-PUT1, Anti-RBBP2H1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JARID1B(10765)
Immunogeno
KDM5B (NP_006609, 231 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKRMRAEAMNIKIEPEETTEARTHNLRRRMGCPTPKCENEKEMKSSIKQEPIERKDYIVENEKEKPKSRSKKATNAVDLYVCLLCGSGN
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services