WH0010618M2
Monoclonal Anti-TGOLN2 antibody produced in mouse
clone 2F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC14722, Anti-TGN38, Anti-TGN46, Anti-TGN48, Anti-TGN51, Anti-TTGN2, Anti-trans-golgi network protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGOLN2(10618)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QGPIDGPSKSGAEEQTSKDSPNKVVPEQPSRKDHSKPISNPSDNKELPKADTNQLADKGKLSPHAFKTESGEETDLISPPQEEVKSSEPTEDVEPKEAE