WH0010155M1
Monoclonal Anti-TRIM28 antibody produced in mouse
clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KAP1, Anti-RNF96, Anti-TF1B, Anti-TIF1B, Anti-tripartite motif-containing 28
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM28(10155)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IVDPVEPHGEMKFQWDLNAWTKSAEAFGKIVAERPGTNSTGPAPMAPPRAPGPLSKQGSGSSQPMEVQEGYGFGSGDDPYSSAEPHVSGVKRSRSGEGEVSGLMRKVPRVSLERLDLDLTADSQPPVFKVFPGSTTEDYNLIVIER