WH0009986M6
Monoclonal Anti-RCE1 antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FACE2, Anti-RCE1 homolog, prenyl protein peptidase (S. cerevisiae), Anti-RCE1A, Anti-RCE1B
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCE1(9986)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QLSMDCPCDLADGLKVVLAPRSWARCLTDMRWLRNQVIAPLTEELVFRAC