WH0009532M1
Monoclonal Anti-BAG2 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAG2, Anti-BCL2-associated athanogene 2, Anti-KIAA0576, Anti-dJ417I1.2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BAG2(9532)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RNPQQQESLKHATRIIDEVVNKFLDDLGNAKSHLMSLYSACSSEVPHGPVDQKFQSIVIGCALEDQKKIKRRLETLLRNIENSDKAIKLLEHSKGAGSKTLQQNAESRFN
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)