WH0008995M1
Monoclonal Anti-TNFSF18 antibody produced in mouse
clone 6F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AITRL, Anti-GITRL, Anti-MGC138237, Anti-TL6, Anti-hGITRL, Anti-tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF18(8995)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KWQMASSEPPCVNKVSDWKLEILQNGLYLIYGQVAPNANYNDVAPFEVRLYKNKDMIQTLTNKSKIQNVGGTYELHVGDTIDLIFNSEHQVLKNNTYWGIILLANPQFIS